Tlačiť
Petrolether, 60…100 °C, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
Synonymá: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
8116.5000EA 283.6 EUR
8116.5000 8116.1000
Petrolether, 60…100 °C, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Ropný líh
Teplota varu: 60…100 °C (1013 hPa)
Hustota: 0.67 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: -10
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081849
Číslo CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
OSN: 1268
ADR: 3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Boiling Range 60 - 100 °C
Residue after Evaporation max. 0.001 %
Water (H2O) max. 0.02 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1