Petrolether, 40…60 °C, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
23826.293EA
52.55
EUR
23826.293
23826.327
23826.464
23826.360
Petrolether, 40…60 °C, GPR RECTAPUR®
Ropný líh
Teplota varu:
40…60 °C (1013 hPa) Hustota: 0,645…0.665 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: –40 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00081849 Číslo CAS: 64742-49-0 EINECS: 265-151-9 OSN: 1268 ADR: 3,II REACH: 01-2119474679-18 |
Výsledky špecifikačného testu
Acidity or alkalinity | Max. 0.0002 meq/g |
Bromine index | Max. 1 |
boiling range (40-60 °C) | 75% min. |
Substances coloured by H2SO4 | Max. 150 APHA |
Benzene | Max. 0.15 % |
Evaporation residue | Max. 10 ppm |
Total S (as SO4) | Max. 50 ppm |
Water | Max. 0.015 % |