Tlačiť
Ropný líh, 40…60 °C, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
8240.1000EA 55.76 EUR
8240.1000 8240.5000 8240.9025 8240.9200
Ropný líh, 40…60 °C, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Ropný líh
Teplota varu: 40…60 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,65 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –40 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081849
Číslo CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
OSN: 1268
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance passes test
Appearance at 0°C passes test
Distillation Range 40 - 65 °C
Residue after Evaporation max. 0.002 %