Tlačiť
Petrolether, 40…60 °C for residue analysis, suitable for PAH analysis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
326790010 326790025
ACRO326790010EA 74.61 EUR
ACRO326790010 ACRO326790025
Petrolether, 40…60 °C for residue analysis, suitable for PAH analysis
Ropný líh
Teplota varu: 40…60 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,65 g/cm³
Teplota vzplanutia: –45 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081849
Číslo CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
OSN: 1268
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.01 % (Coulometric)
Boiling point 40 to 60 °C
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0003 %