Tlačiť
Petrolether, 40…60 °C, ECD tested Residual lindane/DDT <5ng/l, res <0.0003%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
326730010 326730025
ACRO326730010EA 61.69 EUR
ACRO326730010 ACRO326730025
Petrolether, 40…60 °C, ECD tested Residual lindane/DDT <5ng/l, res <0.0003%
Ropný líh
ECD tested lindane/DDT<5ng/l, res <0.0003%
Teplota varu: 40…60 °C (1013 hPa)
Hustota: 0.65 g/cm³
Teplota vzplanutia: –45 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081849
Číslo CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
OSN: 1268
ADR: 3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.005 % (Coulometric)
Boiling point 40 to 60 °C
Color scale ≤10 APHA
GC/ECD (as lindane) ≤5 ng/l
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.003 %