Tlačiť
Petrolether, 40…60 °C ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
180210010 180210025 180210050 180210250
ACRO180210010EA 53.35 EUR
ACRO180210010 ACRO180210025 ACRO180210050 ACRO180210250
Petrolether, 40…60 °C ACS
Ropný líh
Teplota varu: 40…60 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,65 g/cm³
Teplota vzplanutia: –45 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081849
Číslo CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
OSN: 1268
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.01 % (Coulometric)
Boiling point Not less than 90% distils within each range
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity/alkalinity ≤0.0001 meq/g corresp. 0.0006%
Substance darkened by H2SO4 ≤10 APHA
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm