Tlačiť
Petrolether, 40…60 °C, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
124860025 124860050 124860250
ACRO124860025EA 130.37 EUR
ACRO124860025 ACRO124860050 ACRO124860250
Petrolether, 40…60 °C, extra pure
Ropný líh
Teplota varu: 40…60 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,65 g/cm³
Teplota vzplanutia: –55 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081849
Číslo CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
OSN: 3295
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 % (K.F.)
Boiling point 40 to 60 °C
Density (20 °C) 0.64 to 0.66 g/ml
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %