Tlačiť
Molekulové síto A5, (0,5 nm, 5 Å), beads 8-12 mesh, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
208620-1KG 208620-5KG
208620-1KGEA 247.89 EUR
208620-1KG 208620-5KG
Molekulové síto A5, (0,5 nm, 5 Å), beads 8-12 mesh, Fluka™
Molekulové síto A5, (0,5 nm, 5 Å)
Číslo MDL: MFCD00131613
Číslo CAS: 69912-79-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Form beads
Grain size 8 - 12 mesh Min. 95 %