Tlačiť
Molekulové síto A5, (0,5 nm, 5 Å) 8 --> 12 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
197290050 197295000
ACRO197290050EA 750.9 EUR
ACRO197290050 ACRO197295000
Molekulové síto A5, (0,5 nm, 5 Å) 8 --> 12 mesh
Molekulové síto A5, (0,5 nm, 5 Å)
Číslo MDL: MFCD00131613
Číslo CAS: 69912-79-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige to light brown Beads
Particle size 8 to 12 mesh
Bulk density 690 to 790 g/l
Residual water ≤1.5 % (550°C, 2h)
Water adsorption ≥21 % (50%rH, 20°C, 24h)