Tlačiť
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å), pellets, Ø 3.2 mm, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
334294-1KG 334294-5KG
334294-1KGEA 275.17 EUR
334294-1KG 334294-5KG
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å), pellets, Ø 3.2 mm, Fluka™
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å)
Teplota tavenia: 400 °C
Hustota: 2,0 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00131613
Číslo CAS: 70955-01-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Diameter 3.2 mm
Form pellets
Granulation complying
Pore Size (Ång Ström) 4