Tlačiť
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å), beads 4 - 8 mesh, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
208590-1KG 208590-5KG
208590-1KGEA 244.69 EUR
208590-1KG 208590-5KG
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å), beads 4 - 8 mesh, Fluka™
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å)
Teplota tavenia: 400 °C
Hustota: 2,0 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00131613
Číslo CAS: 70955-01-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Form beads
Grain size 4 - 8 mesh Min. 95 %