Tlačiť
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å), beads 0.4 - 0.8 mm (0.02-0.03 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L05512.30 L05512.0B
L05512.30EA 60.17 EUR
L05512.30 L05512.0B
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å), beads 0.4 - 0.8 mm (0.02-0.03 in)
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å)
CAS No.: 70955-01-0 MDL No.: MFCD00131613
Hustota: 1,1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03457537
Číslo CAS: 70955-01-0