Tlačiť
Ropný líh, 100…140 °C, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
Synonymá: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
8243.5000EA 183.06 EUR
8243.5000 8243.9025 8243.1000 8243.9200
Ropný líh, 100…140 °C, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Ropný líh
Teplota varu: 100…140 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –40 °C
Hustota: 0.728 g/cm³ (15 °C)
Teplota vzplanutia: 1 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081849
Číslo CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
OSN: 1268
ADR: 3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Boiling Range 100 - 140 °C
Residue after Evaporation max. 0.005 %