Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å), beads 1 - 2 mm (0.04-0.08 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L05454.30
L05454.0B
L05454.0I
L05454.30EA
60.57
EUR
L05454.30
L05454.0B
L05454.0I
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å), beads 1 - 2 mm (0.04-0.08 in)
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å)
CAS No.: 70955-01-0
MDL No.: MFCD00131613
Hustota:
1,1…2.2 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03457537 Číslo CAS: 70955-01-0 |