Tlačiť
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å), powder
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11535.0B A11535.0I A11535.30
A11535.0BEA 118.33 EUR
A11535.0B A11535.0I A11535.30
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å), powder
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å)
CAS No.: 70955-01-0 MDL No.: MFCD00131613
Hustota: 1,1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03457537
Číslo CAS: 70955-01-0