Tlačiť
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å) 10 --> 18 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
264750050 264755000
ACRO264750050EA 675.49 EUR
ACRO264750050 ACRO264755000
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å) 10 --> 18 mesh
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å)
Hustota: 1,1 to 2.2 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD03457537
Číslo CAS: 70955-01-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige Granules
Bulk density 680 to 780 g/l
Residual water ≤1.5 % (50°C, 2 h)
Water adsorption ≥20 % (50% rH, 20°C, 24 h)