Tlačiť
Petrolether, 100…140 °C, extra_pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
233020025 233020250 233020100
ACRO233020025EA 82.92 EUR
ACRO233020025 ACRO233020250 ACRO233020100
Petrolether, 100…140 °C, extra_pure
Ropný líh
Teplota varu: 100…140 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –30 °C
Hustota: 0.74 g/cm³
Teplota vzplanutia: 2 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081849
Číslo CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
OSN: 3295
ADR: 3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
Boiling point 98 to 140°C
Density (15°C) 0.737 to 0.747 g/ml
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Benzene ≤50 ppm
Aromatics ≤0.5 %