Tlačiť
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å) 8 - 12 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
197270050 197275000 197270250
ACRO197270050EA 811.47 EUR
ACRO197270050 ACRO197275000 ACRO197270250
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å) 8 - 12 mesh
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å)
Hustota: 1,1 to 2.2 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03457537
Číslo CAS: 70955-01-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige Beads
Bulk density 680 to 760 g/l
Residual water ≤1.5 % (550°C)
Water adsorption ≥20 % (1bar,25°C)