Tlačiť
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å) 4 --> 8 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
197260050 197265000
ACRO197260050EA 711.19 EUR
ACRO197260050 ACRO197265000
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å) 4 --> 8 mesh
Molekulové síto A4, (0,4 nm, 4 Å)
Hustota: 1,1 to 2.2 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD03457537
Číslo CAS: 70955-01-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige Beads
Bulk density 660 to 760 g/l
Residual water ≤1.5 %
Water adsorption ≥20 %