Tlačiť
Petrolether, 100…120 °C, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
23845.323EA 109.35 EUR
23845.323 23845.460 23845.551
Petrolether, 100…120 °C, GPR RECTAPUR®
Ropný líh
Teplota varu: 100…120 °C (1013 hPa)
Hustota: 0.7 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –10 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081849
Číslo CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
OSN: 1268
ADR: 3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Substances coloured by H₂SO₄ Passes test
Acidity Max. 0.0003 meq/g
Density (20/4) 0.690 - 0.750
Distillation (min. 90 %) 100 - 125 °C
Evaporation residue Max. 20 ppm