Tlačiť
Molekulové síto 3A (0,3 nm, 3 Å) ≥99.5%, rods 1/16 in., Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
69832-250G 69832-1KG
69832-250GEA 85.04 EUR
69832-250G 69832-1KG
Molekulové síto 3A (0,3 nm, 3 Å) ≥99.5%, rods 1/16 in., Fluka™
Molekulové síto 3A (0,3 nm, 3 Å)
Vzorec: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Teplota tavenia: 400 °C
Hustota: 2 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00147627
Číslo CAS: 1318-02-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Size 1/16 in.
Granulation complying
Pore Size (Ång Ström) 3
Loss on ignition (900°C) Max. 3 %