Tlačiť
, beads 8-12 mesh, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Synonymá: Molekulové síto A3
208582-1KG 208582-5KG
208582-1KGEA 244.34 EUR
208582-1KG 208582-5KG
, beads 8-12 mesh, Fluka™
Molekulové síto 3A (0,3 nm, 3 Å)
Vzorec: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Teplota tavenia: 400 °C
Hustota: 2 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00147627
Číslo CAS: 1318-02-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Form beads
Grain size 8 - 12 mesh Min. 95 %
Pore Size (Ång Ström) 3