Tlačiť
, beads, Ø ~2 mm UOP Type 3A, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Synonymá: Molekulové síto A3
02573-1KG 02573-250G
02573-1KGEA 212.3 EUR
02573-1KG 02573-250G
, beads, Ø ~2 mm UOP Type 3A, Fluka™
Molekulové síto 3A (0,3 nm, 3 Å)
Vzorec: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Teplota tavenia: 400 °C
Hustota: 2 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00131613
Číslo CAS: 999999-99-4
EINECS: 310-127-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Form beads
Grain size 1.5-2.5 mm Min. 95 %
Loss on ignition (900°C) Max. 1.5 %
Water adsorption capacity Min. 15 %
calcium (Ca) Max. 10 ppm
cadmium (Cd) Max. 5 ppm
cobalt (Co) Max. 10 ppm
copper (Cu) Max. 5 ppm
iron (Fe) Max. 5 ppm
potassium (K) Max. 10 ppm
sodium (Na) Max. 10 ppm
nickel (Ni) Max. 5 ppm
lead (Pb) Max. 5 ppm
zinc (Zn) Max. 10 ppm