Tlačiť
, beads 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Molekulové síto A3
L05335.30 L05335.0B L05335.0I
L05335.30EA 73.3 EUR
L05335.30 L05335.0B L05335.0I
, beads 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Molekulové síto 3A (0,3 nm, 3 Å)
CAS No.: 308080-99-1 MDL No.: MFCD00131613
Vzorec: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00131613
Číslo CAS: 308080-99-1