Tlačiť
Molekulové síto 3A (0,3 nm, 3 Å), pellets, Ø 1 - 2 mm (0.04 - 0.08 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
87957.A1 87957.A7
87957.A1EA 164.06 EUR
87957.A1 87957.A7
Molekulové síto 3A (0,3 nm, 3 Å), pellets, Ø 1 - 2 mm (0.04 - 0.08 in)
Molekulové síto 3A (0,3 nm, 3 Å)
Vzorec: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00131613
Číslo CAS: 308080-99-1