Tlačiť
, pellets, Ø 3 - 4 mm (0.12 - 0.16 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Molekulové síto A3
33530.A1 33530.A7
33530.A1EA 155.42 EUR
33530.A1 33530.A7
, pellets, Ø 3 - 4 mm (0.12 - 0.16 in)
Molekulové síto 3A (0,3 nm, 3 Å)
Vzorec: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00131613
Číslo CAS: 308080-99-1