Tlačiť
, powder <50 µm
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Molekulové síto A3
214795000 214790025
ACRO214795000EA 102.54 EUR
ACRO214795000 ACRO214790025
, powder <50 µm
Molekulové síto 3A (0,3 nm, 3 Å)
Vzorec: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00131613
Číslo CAS: 308080-99-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Particle size ≤50 µm
pH ≤11.4 (10 % suspension in water)
Residual water ≤3 % (550°C, 2 h)
Water adsorption ≥18 % (60% rH, 25°C, 24h)