Tlačiť
8-12 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Molekulové síto A3
197250050 197255000 197250250
ACRO197250050EA 779.09 EUR
ACRO197250050 ACRO197255000 ACRO197250250
8-12 mesh
Molekulové síto 3A (0,3 nm, 3 Å)
Vzorec: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00131613
Číslo CAS: 308080-99-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige to light brown Beads
Particle size 8 to 12 mesh
Bulk density ≥600 g/l
Residual water ≤1.5 %
Water adsorption ≥20 % (60% rH)