Tlačiť
parafín, viscous Reag. Ph. Eur.
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07160.1000 1.07160.2500
1.07160.1000EA 69.8 EUR
1.07160.1000 1.07160.2500
parafín, viscous Reag. Ph. Eur.
Parafín
Hustota: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Číslo CAS: 8042-47-5
EINECS: 232-384-2
Merck Index: 13,07263
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identity (IR-spectrum) passes test
Identity (Viscosity) passes test
Acidity or alkalinity passes test
Relative Density (d 20/20) 0.827 - 0.890
Dynamic viscosity (20 °C) 110 - 230 mPa∙s
Aromatic, polycyclic Hydrocarbons passes test
Solid Paraffines passes test
Readily carbonisable substance passes test
Sulfur compounds passes test
Corresponds Ph Eur, BP, USP -