Molekulové síto 13X (1,0 nm, 10 Å), beads 1.6-2.5 mm (0.063-0.098 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B21109.0B
B21109.0I
B21109.30
B21109.0BEA
179.3
EUR
B21109.0B
B21109.0I
B21109.30
Molekulové síto 13X (1,0 nm, 10 Å), beads 1.6-2.5 mm (0.063-0.098 in)
Molekulové síto 13X (1,0 nm, 10 Å)
CAS No.: 63231-69-6
MDL No.: MFCD00131613
Skladovacia teplota:
Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00164506 Číslo CAS: 63231-69-6 |