Molekulové síto 13X (1,0 nm, 10 Å), powder
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A10378.0B
A10378.0I
A10378.30
A10378.0BEA
119.94
EUR
A10378.0B
A10378.0I
A10378.30
Molekulové síto 13X (1,0 nm, 10 Å), powder
Molekulové síto 13X (1,0 nm, 10 Å)
CAS No.: 63231-69-6
MDL No.: MFCD00131613
Skladovacia teplota:
Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00164506 Číslo CAS: 63231-69-6 |