Tlačiť
Molekulové síto 13X (1,0 nm, 10 Å), pellets, Ø 1-2mm (0.04-0.08in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
87954.A1 87954.A7
87954.A1EA 168.07 EUR
87954.A1 87954.A7
Molekulové síto 13X (1,0 nm, 10 Å), pellets, Ø 1-2mm (0.04-0.08in)
Molekulové síto 13X (1,0 nm, 10 Å)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00164506
Číslo CAS: 63231-69-6