Tlačiť
Molekulové síto 13X (1,0 nm, 10 Å) 8-12 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
197315000 197310050
ACRO197315000EA 125.55 EUR
ACRO197315000 ACRO197310050
Molekulové síto 13X (1,0 nm, 10 Å) 8-12 mesh
Molekulové síto 13X (1,0 nm, 10 Å)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00164506
Číslo CAS: 63231-69-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige to brown Beads
Particle size 8 to 12 mesh
Bulk density ≥600 g/l
Residual water ≤1.5 % (550°C, 2 h)
CO2 adsorption capacity ≥11.5 %