Tlačiť
4-Methylcyclohexanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
153095-1L 153095-250ML
SIAL153095-1LEA 239.47 EUR
SIAL153095-1L SIAL153095-250ML
4-Methylcyclohexanol, Sigma-Aldrich®
4-Methylcyclohexanol
Vzorec: C₇H₁₄O
Teplota varu: 171 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –50 °C
Hustota: 0,9328 g/cm³ (0 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001449
Číslo CAS: 589-91-3
EINECS: 209-664-8