1,3-Cyclohexanediol cis- and trans-mixture ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Cyclohexane-1,3-diol
L04110.06
L04110.14
L04110.06EA
39.23
EUR
L04110.06
L04110.14
1,3-Cyclohexanediol cis- and trans-mixture ≥98%
1,3-Cyclohexanediol
Purity: 98%
CAS No.: 504-01-8
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Melting Point: ca 30°
Boiling Point: 246-247°
MDL No.: MFCD00039458
Vzorec:
C₆H₁₂O₂ Teplota varu: 246…247 °C Teplota tavenia: ∼ 30 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00039458 Číslo CAS: 504-01-8 EINECS: 207-979-5 |