Tlačiť
1,2-Diaminocyclohexane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1,2-Diaminocyclohexane, 1,2-Cyclohexanediamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
132551-1L 132551-250ML 132551-50ML
SIAL132551-1LEA 137.59 EUR
SIAL132551-1L SIAL132551-250ML SIAL132551-50ML
1,2-Diaminocyclohexane, Sigma-Aldrich®
1,2-Diaminocyclohexane
Vzorec: C₆H₁₄N₂
Teplota varu: 192 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 41…44 °C
Hustota: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00001491
Číslo CAS: 694-83-7
EINECS: 211-776-7