1,2-Diaminocyclohexane mixture of isomers 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1,2-Diaminocyclohexane, 1,2-Cyclohexanediamine
B24657.0B
B24657.30
B24657.0BEA
114.32
EUR
B24657.0B
B24657.30
1,2-Diaminocyclohexane mixture of isomers 99%
1,2-Diaminocyclohexane
Purity: 99%
CAS No.: 694-83-7
Molecular Formula: C6H14N2
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4870
Odour: Amine-like
pH: 12
Boiling Point: 191°
Beilstein Reference: 506142
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00001491
Vzorec:
C₆H₁₄N₂ Teplota varu: 191 °C Teplota tavenia: 41…44 °C Hustota: 0,94 Teplota vzplanutia: 75 °C (167 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001491 Číslo CAS: 694-83-7 EINECS: 211-776-7 OSN: 2735 ADR: 8,II |