Tlačiť
1,2-Diaminocyclohexane cis- and trans-mixture 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,2-Diaminocyclohexane, 1,2-Cyclohexanediamine
158100010 158102500
ACRO158100010EA 166.87 EUR
ACRO158100010 ACRO158102500
1,2-Diaminocyclohexane cis- and trans-mixture 99%
1,2-Diaminocyclohexane
Vzorec: C₆H₁₄N₂
Teplota varu: 192 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 2…15 °C
Hustota: 0,93 g/cm³
Teplota vzplanutia: 75 °C
Číslo MDL: MFCD00001491
Číslo CAS: 694-83-7
EINECS: 211-776-7
OSN: 2735
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4920 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤75 APHA
Titration with HCl 99.4 to 100.6 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤150 ppm
Ammonium (NH4) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm