Tlačiť
Isoeugenol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Propenylguaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxy-1-propenylbenzene, 2-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)phenol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W246808-10KG-K W246808-1KG-K
SIALW246808-10KG-KEA 1576.01 EUR
SIALW246808-10KG-K SIALW246808-1KG-K
Isoeugenol, Sigma-Aldrich®
Isoeugenol
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Teplota varu: 266 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –10 °C
Hustota: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009285
Číslo CAS: 97-54-1
EINECS: 202-590-7
Merck Index: 13,05189