Tlačiť
Isoeugenol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Propenylguaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxy-1-propenylbenzene, 2-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)phenol
M-Clarity™ quality level = MQ100
I17206-100G I17206-5G
SIALI17206-100GEA 67.79 EUR
SIALI17206-100G SIALI17206-5G
Isoeugenol, Sigma-Aldrich®
Isoeugenol
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Teplota varu: 266 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –10 °C
Hustota: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009285
Číslo CAS: 97-54-1
EINECS: 202-590-7
Merck Index: 13,05189