Tlačiť
Isoeugenol cis- and trans-mixture 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Propenylguaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxy-1-propenylbenzene, 2-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)phenol
122570050 122571000 122575000
ACRO122570050EA 43.72 EUR
ACRO122570050 ACRO122571000 ACRO122575000
Isoeugenol cis- and trans-mixture 98+%
Isoeugenol
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Teplota varu: 266 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 19…23 °C
Hustota: 1,09 g/cm³
Teplota vzplanutia: 150 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009285
Číslo CAS: 97-54-1
EINECS: 202-590-7
Merck Index: 13,05189
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5750 to 1.5790 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %