Tlačiť
2-Pentene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
143774-100G 143774-25G
SIAL143774-100GEA 417.57 EUR
SIAL143774-100G SIAL143774-25G
2-Pentene, Sigma-Aldrich®
2-Pentene
Vzorec: C₅H₁₀
Teplota varu: 37 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –140 °C
Hustota: 0,658 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009384
Číslo CAS: 109-68-2
EINECS: 203-695-0
OSN: 3295
ADR: 3,II
Merck Index: 12,07263