Tlačiť
Crotyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Buten-1-ol, 1-Hydroxy-2-butene
M-Clarity™ quality level = MQ200
C86006-100ML C86006-25ML
SIALC86006-100MLEA 223.83 EUR
SIALC86006-100ML SIALC86006-25ML
Crotyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Crotyl alcohol
Vzorec: C₄H₈O
Teplota varu: 120 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: < –30 °C
Hustota: 0,8726 g/cm³ (0 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002923
Číslo CAS: 6117-91-5
EINECS: 228-086-7
OSN: 1987
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02629