Tlačiť
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1-(Dimethylethyl)-2-hydroxy-5-methoxybenzol, 3-BHA, 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisol, Butylhydroxyanisol, Butylhydroxyanisole
20021-100G 20021-500G
SIAL20021-100GEA 81.83 EUR
SIAL20021-100G SIAL20021-500G
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol, Sigma-Aldrich®
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol
Vzorec: C₁₁H₁₆O₂
Mw: 180.25
Teplota varu: 267…269 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 60…61 °C
Hustota: 1.0587 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00040484
Číslo CAS: 121-00-6
EINECS: 204-442-7