DL-Izoleucin ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A17521.09
A17521.14
A17521.18
A17521.22
A17521.09EA
46.53
EUR
A17521.09
A17521.14
A17521.18
A17521.22
DL-Izoleucin ≥99%
DL-Izoleucin
Purity: 99%
CAS No.: 443-79-8
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.18
Melting Point: ca 280° dec.
Beilstein Reference: 1721796
Merck Reference: 14,5179
MDL No.: MFCD00004268
Vzorec:
C₆H₁₃NO₂ Teplota tavenia: ∼ 280 °C (rozkl.) Hustota: 1,255 g/cm³ (–123.15 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004268 Číslo CAS: 443-79-8 EINECS: 207-139-8 Merck Index: 14,5179 |