Ruthenium ≥99.99% (metals basis excluding Ca), powder, Premion® -200 mesh (max. 0.01% Ca)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
44879.06
44879.03
44879.14
44879.06EA
817.95
EUR
44879.06
44879.03
44879.14
Ruthenium ≥99.99% (metals basis excluding Ca), powder, Premion® -200 mesh (max. 0.01% Ca)
Ruthenium
Purity: 99.99+%
CAS No.: 7440-18-8
Appearance: Grey
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011207
Vzorec:
Ru Mw: 101.07 Hustota: 12.45 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011207 Číslo CAS: 7440-18-8 EINECS: 231-127-1 OSN: 3089 ADR: 4.1 III |