Ruthenium ≥99.95% (metals basis), powder -200 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
12061.04
12061.09
12061.04EA
327.72
EUR
12061.04
12061.09
Ruthenium ≥99.95% (metals basis), powder -200 mesh
Ruthenium
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-18-8
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011207
Vzorec:
Ru Teplota varu: 3900 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 2310 °C Hustota: 12,45 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011207 Číslo CAS: 7440-18-8 EINECS: 231-127-1 OSN: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,08452 |