Tlačiť
Ruthenium ≤100 ppm ≥99.98% (metals basis excluding Ca), powder, Premion® -22 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
10667.06 10667.14
10667.06EA 817.95 EUR
10667.06 10667.14
Ruthenium ≤100 ppm ≥99.98% (metals basis excluding Ca), powder, Premion® -22 mesh
Ruthenium
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-18-8 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011207
Vzorec: Ru
Mw: 101.07
Hustota: 12.45 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011207
Číslo CAS: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1
OSN: 3089
ADR: 4.1 III