Tlačiť
Ruthenium 99.9% (trace metals basis), powder -200 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
198100010 198100050 198100250
ACRO198100010EA 206.58 EUR
ACRO198100010 ACRO198100050 ACRO198100250
Ruthenium 99.9% (trace metals basis), powder -200 mesh
Ruthenium
Vzorec: Ru
Teplota varu: 3900 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 2310 °C
Hustota: 12,45 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011207
Číslo CAS: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1
OSN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,08452
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %