Rhodium ≥99.97% (metals basis) precious metals <20 ppm each, powder, Premion® -22 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
10668.03
10668.06
10668.01
10668.03EA
0
EUR
10668.03
10668.06
10668.01
Rhodium ≥99.97% (metals basis) precious metals <20 ppm each, powder, Premion® -22 mesh
Rhodium
Purity: 99.97%
CAS No.: 7440-16-6
Appearance: Grey
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011201
Vzorec:
Rh Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011201 Číslo CAS: 7440-16-6 EINECS: 231-125-0 OSN: 3089 ADR: 4.1,III |